Merck
AC5394386144
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-(5-Oxazolyl)benzoate
Seleccione un Tamaño
250 MG
89,41 €
1 G
183,71 €
Referencia (SKU) del distribuidor: SY012502-250MG
89,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
89,41 €
1 G
183,71 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: SY012502-250MG
89,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-5-3-9(4-6-10)11-7-13-8-16-11/h3-8H,2H2,1H3
Clave InChI
DMCXVEGHRQNRLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY012502&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY012502.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)