AC5372909974
Accela ChemBio Inc.
3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic Acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: SY006936-100MG
34,29 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: SY006936-100MG
34,29 €
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15FN2O2/c1-14-4-6-15(7-5-14)11-3-2-9(12(16)17)8-10(11)13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
JYHQNVGKXHJWKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY006936.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)