AC5372909704
Accela ChemBio Inc.
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H15N3/c1-14-6-8-15(9-7-14)12-5-3-2-4-11(12)10-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Clave InChI
RTVRHYSRKFDTFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY005970.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)