Merck
AABH97D3FAC9
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyl-1-bromoisoquinolin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-benzyl-1-bromo-3-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C16H13BrN2/c17-15-13-9-5-4-8-12(13)14(16(18)19-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H2,18,19)
Clave InChI
LWMHXKNKIWSCRZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/13130-81-9
Synonym
4-benzyl-1-bromoisoquinolin-3-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=13130-81-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)