Merck
AABH97D2E4C1
AA BLOCKS, INC.
N,N-dimethyl-2-(piperazin-1-yl)pyridine-3-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(1-piperazinyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C12H18N4O/c1-15(2)12(17)10-4-3-5-14-11(10)16-8-6-13-7-9-16/h3-5,13H,6-9H2,1-2H3
Clave InChI
CGGJQGZFCGTJBF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/902836-08-2
Synonym
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=902836-08-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)