AABH97D21CF3
AA BLOCKS, INC.
1-(naphthalen-2-yl)propan-2-one
About This Item
Iupac Name
1-(2-naphthyl)acetone
Inchi Code
1S/C13H12O/c1-10(14)8-11-6-7-12-4-2-3-5-13(12)9-11/h2-7,9H,8H2,1H3
Clave InChI
OKQHKXIGCVUSRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=21567-68-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)