Merck
AABH97CE82AD
AA BLOCKS, INC.
4-Nitrobenzyl morpholine-4-carbodithioate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.39
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-nitrobenzyl morpholine-4-carbodithioate
Inchi Code
1S/C12H14N2O3S2/c15-14(16)11-3-1-10(2-4-11)9-19-12(18)13-5-7-17-8-6-13/h1-4H,5-9H2
Clave InChI
ZGEUXOYPPBYZSB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1313855-66-1
Synonym
4-Nitrobenzylmorpholine-4-carbodithioate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1313855-66-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)