AABH97CE60ED
AA BLOCKS, INC.
4,5-dimethoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4,5-dimethoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4/c1-17-11-7-9(13(15)16)10(8-12(11)18-2)14-5-3-4-6-14/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
POCCMFYSLDOPPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=55540-38-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)