AABH97CD9FB5
AA BLOCKS, INC.
4-N-NONYLOXYBENZALDEHYDE
About This Item
Iupac Name
4-(nonyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-18-16-11-9-15(14-17)10-12-16/h9-12,14H,2-8,13H2,1H3
Clave InChI
OZWJLGGZWZZBKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=50262-46-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)