Merck
AABH9616D649
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClIN3O2/c6-2-1-3(10(11)12)5(8)9-4(2)7/h1H,(H2,8,9)
Clave InChI
ONUNNXNTWARSMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1394373-21-7
Synonym
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1394373-21-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)