Merck
AABH9616D2D2
AA BLOCKS, INC.
2-[(4-fluorophenyl)amino]nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.21
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-fluoroanilino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H8FN3/c13-10-3-5-11(6-4-10)16-12-9(8-14)2-1-7-15-12/h1-7H,(H,15,16)
Clave InChI
CQPVCOCTBQRQIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/874754-07-1
Synonym
2-(4-fluoroanilino)pyridine-3-carbonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=874754-07-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)