Merck
AABH9616AA36
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(benzyloxy)-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C14H11NOS/c17-11-15-13-6-8-14(9-7-13)16-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Clave InChI
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139768-71-1
Synonym
4-BENZYLOXYPHENYL ISOTHIOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139768-71-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)