AABH93DE1C10
AA BLOCKS, INC.
2-Iodosylbenzene-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-iodosylterephthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5IO5/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9-14/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
MSYLSVVHVIXBGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=64297-89-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)