Kits de purificación de ADN y ARN con centrifugado único GenElute™E para laboratorios ecológicos
En la purificación tradicional del ADN y el ARN se utilizan columnas de membrana de sílice para aislar el ácido nucleico de células, tejidos, sangre y otros tipos de muestras. En estos métodos, el ADN o el ARN se unen a la sílice utilizando concentraciones elevadas de una sal caotrópica como el clorhidrato de guanidina. Estos métodos de unión, lavado y elución requieren múltiples pasos de lavado y centrifugado y aditivos químicos que pueden afectar de forma negativa a la cuantificación de los ácidos nucleicos, así como los procesos enzimáticos posteriores, como la PCR.
Además de proporcionar preparaciones de ADN y ARN de mayor pureza en menos tiempo, los kits de purificación con un centrifugado único GenElute™-E ofrecen varios beneficios de sostenibilidad más allá de los kits convencionales basados en la sílice:
- Prevención de residuos: reducción del 55 % del consumo de fungibles de plástico, como tubos y puntas de pipeta, en comparación con los kits de sílice
- Mejor usabilidad: procedimiento de trabajo simplificado con menos pasos
- Embalaje sostenible: certificación forestal sostenible y más del 70 % del contenido reciclado en envases. Bolsas compostables a base de almidón para los componentes del kit
- Eliminación más segura: sin residuos líquidos peligrosos al eliminar los pasos de unión y lavado que contienen etanol y sales caotrópicas
Pruebe la purificación con un centrifugado único GenElute™-E. ¡solicite una muestra!
Los kits GenElute™-E se basan en el principio de la cromatografía negativa utilizando exclusión por tamaño. La columna de centrifugación elimina impurezas como sales, detergentes, proteínas y disolventes orgánicos, mientras que el ácido nucleico purificado se recoge en el flujo continuo, todo en un solo paso de centrifugación. Este práctico procedimiento permite una purificación significativamente más rápida de muestras de ácidos nucleicos con menos manipulación y menos residuos.
Soluciones de laboratorio sostenibles para la purificación de ADN y ARN
Con menos fungibles de plástico y sin peligrosas disoluciones tampón de adsorción y lavado, los kits de purificación de ADN y ARN GenElute™-E proporcionan una alternativa ecológica a la purificación basada en la sílice. Los kits de purificación GenElute™-E reducen en gran medida la cantidad de componentes de plástico empaquetados con cada kit y consumidos mientras se ejecutan los protocolos en el laboratorio. Se omiten todos los tediosos pasos de unión y lavado asociados con los procedimientos a base de sílice, sin el uso de sales caotrópicas ni disolventes orgánicos que requieren una eliminación especial. Los residuos de plástico se pueden reducir en un 55 % en comparación con los procedimientos de trabajo con sílice comunes, lo que resulta en un ahorro de costes de eliminación y un menor impacto ambiental.
Química verde con los kits de purificación de ADN y ARN GenElute™-E
Creemos que la química verde contribuirá a un mañana mejor. Con una creciente cartera de alternativas más ecológicas, ahora hay más opciones para reducir el impacto ecológico de su investigación y, al mismo tiempo, ofrecer calidad y eficacia para que sus resultados no se vean comprometidos.
Nuestros kits GenElute™-E están alineados con los principios de “Prevención” y “Diseño de productos químicos más seguros” de los 12 principios de la química verde, ya que evitan los residuos líquidos peligrosos y reducen significativamente la cantidad de residuos de plástico, en comparación con los métodos convencionales basados en la sílice. Por lo tanto, se clasifican como productos alternativos más ecológicos en la categoría “Productos alineados con los 12 principios”.
Nuestros kits GenElute™-E se adhieren también a los principios de embalajes SMASH, nuestro plan que impulsa la mejora de la sostenibilidad a través de menos envases, materiales más sostenibles y un reciclaje más fácil.