Sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Una solución de producción de agua ultrapura diseñada teniéndole a usted en cuenta
Es inteligente. Es intuitivo. Está diseñado para hacer su trabajo lo más agradable y confortable posible, y para maximizar la productividad en el laboratorio. El diseño ergonómico de vanguardia y los potentes medios de purificación aseguran la producción constante de agua ultrapura de calidad superior. Vea cómo el sistema de purificación de agua Milli Q® IQ 7000 cambiará su forma de trabajar en el laboratorio.
Vídeo: Milli-Q® IQ 7000
Descubra cómo el sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q®IQ 7000 puede cambiar su trabajo diario en el laboratorio con su diseño ergonómico, sus opciones de dispensación precisas, su pantalla digital táctil de alta definición, su sistema de gestión de datos integrado, sus servicios digitales, su mantenimiento sin esfuerzo y mucho más.
Dispensación fácil e intuitiva
La dispensación de agua ultrapura desde el Q-POD® ha devenido mucho más sencilla, precisa y sin esfuerzo con la nueva “rueda” de dispensación. Puede acceder a un gran número de funciones de dispensación que son útiles para el trabajo diario en el laboratorio.
Gran pantalla interactiva táctil
Igual que en un teléfono inteligente, la pantalla táctil interactiva del dispensador Q-POD® le permite ir a cualquier lugar con sólo unos clics.
Espacio de laboratorio optimizado
Proteja su espacio de trabajo del desorden. El sistema está diseñado para una instalación ordenada y mesas de trabajo limpias, sin tubos ni cables sueltos. Sólo tendrá que interactuar con su dispensador Q-POD®, el resto del sistema compacto puede integrarse fácilmente en el entorno de laboratorio. Para los laboratorios que necesitan más de un punto de uso de agua ultrapura, pueden conectarse hasta cuatro dispensadores Q-POD®.
Agua ultrapura superior, constante, hasta el nivel de trazas
El sistema Milli-Q®IQ 7000 proporciona agua ultrapura superior constante hasta el nivel de trazas con la combinación de Jetpore® y resina IQnano®. Puede confiar plenamente en la pureza del agua del sistema para sus experimentos críticos. Y con el control de TOC integrado del A10®, no tendrá que preocuparse de la incertidumbre ni de malinterpretar los resultados, ni tampoco tendrá que repetir análisis costosos y laboriosos.
Un producto alternativo más ecológico
Se ha evaluado el sistema Milli-Q® IQ 7000 para 7 dimensiones que tienen un impacto crucial en el calentamiento global: energía y emisiones, agua, embalaje, proveedores y fabricación, economía circular, y usabilidad e innovación. Oficialmente galardonado con la etiqueta de producto alternativo más ecológico (Greener Alternative Product), certificamos que el sistema Milli- Q® IQ 7000 consume menos plástico y menos electricidad, y que carece por completo de mercurio. Vea la tarjeta de puntuación Diseño para la sostenibilidad (DfS) (Design for Sustainability) del sistema Milli-Q® IQ 7000.
Trazabilidad avanzada
El rastreo avanzado de los datos es una parte integral del sistema Milli-Q® IQ 7000. Los eventos de dispensación garantizan un historial de todos los informes de dispensación, y las medidas de calidad diarias proporcionan trazabilidad de la calidad del agua a lo largo del tiempo. El histórico completo es un archivo global de todos los datos del sistema cuando requiera un análisis más detallado. La trazabilidad también se garantiza a través de las etiquetas e-Sure de los filtros finales específicos de aplicación POD-Paks y los cartuchos IPAK.
Calidad y cumplimiento
El diseño validado y cualificado, combinado con nuestro estricto sistema de gestión de calidad de la fabricación, es su mejor garantía. Ofrecemos una completa gama de servicios, entre ellos servicio técnico de validación, proporcionado por ingenieros certificados del servicio técnico que utilizan equipos calibrados y un cuaderno de trabajo de cualificación específico de Milli-Q®. El sistema Milli-Q® IQ 7000 está pensado para producir agua ultrapura que cumpla o supere los requisitos descritos por la ASTM, la ISO 3696, la CLSI, la Farmacopea europea y la Farmacopea estadounidense.
Los servicios digitales simplifican el cuidado del sistema y garantizan la productividad
El servicio de atención a distancia MyMilli-Q™ Remote Care es una función telemática única de supervisión y servicio que proporciona:
- Acceso remoto a su sistema y a sus datos
- Notificaciones automáticas, por correo electrónico o SMS, en caso de alerta o alarma
- Servicio técnico más rápido con diagnóstico y posible reparación a distancia
- Gestión simplificada de los datos y trazabilidad avanzada que facilita los procesos de auditoría y acreditación
Vea el vídeo Conveniencia de la conectividad sobre cómo un sistema de purificación de agua conectado puede propiciar la productividad ininterrumpida de su laboratorio.
Figura 1.Milli-Q® IQ 7000 para purificación del agua
Especificaciones del agua / Conformidad internacional
Requisitos del agua de alimentación |
---|
Especificaciones del agua ultrapura de tipo I1 (procedente del dispensador Q-POD®)
Especificaciones del agua ultrapura de tipo I1 (procedente del dispensador Q-POD®) |
---|
1 Estos valores son típicos y pueden variar dependiendo de la naturaleza y la concentración de los contaminantes del agua de alimentación.
2 La resistividad puede mostrarse también sin compensación de temperatura como exige la USP.
3 En las condiciones de funcionamiento apropiadas, de lo contrario, normalmente ≤ 5 ppb.
4 Con Millipak® y Millipak® Gold
5 Con BioPak®
6 Con Millipak® Gold instalado y utilizado en una campana de flujo laminar
Requisitos de la normativa internacional
Declaración de conformidad CE y cUL:
Una empresa independiente y acreditada ha comprobado el cumplimiento de las directivas CE relacionadas con la seguridad y la compatibilidad electromagnética del sistema Milli-Q® IQ 7000. El informe puede consultarse a demanda. Además, el sistema Milli-Q® IQ 7000 se fabrica utilizando componentes y prácticas recomendadas por la UL y tiene la marca cUL. El registro puede verificarse en la página web de la UL: www.ul.com.