MQuant® StripScan: no adivine, mida
La aplicación para móviles MQuant® Stripscan lee los resultado de las tiras reactivas MQuant® en tan solo unos segundos. Aproveche esta aplicación para el control en la producción de alimentos sólidos y líquidos, para controlar la desinfección o en pruebas medioambientales, para los siguientes parámetros:
|
|
Nuestras tiras reactivas MQuant® proporcionan una determinación semicuantitativa de parámetros. En combinación con la aplicación, ofrecen precisión digital en la lectura de sus resultados.
Características:
- Lecturas de resultados rápidas, precisas y reproducibles: puede confiar en sus resultados digitales
- Gestión de datos, rastreabilidad y uso compartido de la documentación y los resultados sin esfuerzo
- La referencia de color universal se suministra ahora sin coste extra como valor añadido con todas las tiras reactivas compatibles
- Disponible la aplicación MQuant®StripScan gratuita en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple. ¡Descárguela AHORA!
¿Cómo medir los parámetros usando la aplicación?
Realice pruebas utilizando la aplicación
Prepare su materiales para el ensayo MQuant®
Inicie la aplicación MQuant® StripScan en su dispositivo móvil y tenga preparadas la tira reactiva MQuant® y la tarjeta MQuant®® que se le ha suministrado en los paquetes de producto listos para el ensayo.
La aplicación MQuant® StripScan permite una lectura sencilla de 10 parámetros químicos; véase PRODUCTOS RELACIONADOS a continuación.
Realice el ensayo de su muestra
Sumerja la tira reactiva en la muestra preparada durante aproximadamente 2 segundos. Sacuda el exceso de líquido de la tira y seque la parte posterior de la tira con una toalla de papel.
Seleccione su parámetro de ensayo en la aplicación MQuant®
Seleccione el parámetro de ensayo correspondiente en la aplicación y aguarde el tiempo de espera indicado por el reloj de cuenta atrás.
Coloque su tira reactiva
Durante la cuenta atrás, coloque la tira reactiva sumergida en la zona gris de la tarjeta MQuant®.
Lea su tira de ensayo en la aplicación MQuant®
Antes de que finalice la cuenta atrás, coloque su smartphone sobre la tarjeta MQuant® y alinee las marcas de la tarjeta y la pantalla.
La lectura se activa de forma automática.
Reciba su resultado del ensayo validado en la aplicación MQuant®
Reciba el resultado de la prueba directamente en la pantalla de la aplicación. Todos los resultados de su ensayo se guardarán en su perfil.
Inicie sesión en el portal web de MQuant® para revisar los resultados de su ensayo en cualquier momento
Inicie sesión en el portal web MQuant® en https://www.mquant-stripscan.com/login. Allí usted puede gestionar su perfil de usuario, ver y analizar los resultados y compartir los datos de los ensayos con los miembros del equipo o directamente en un sistema LIMS.
Recursos técnicos relacionados
- Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
- Navigating Disinfection Control in Food and Beverage Manufacturing
Disinfection control makes use of the chemical reactions caused by disinfectants to determine their absence or presence, or more precisely their concentration.
- Rapid In-Process Analyses with Handheld Digital Solutions
In this webinar, learn how easy-to-use digital in-process analyses solutions can solve the increased need for testing, training, and documentation by providing easy-to-use analytical solutions with automatic data documentation, all the while keeping the costs of doing in-process analyses low.
- Quickly Analyze Chemical Disinfectant Parameters of Your Production Line after Disinfection
A thorough disinfection control testing of filling and processing equipment must be conducted to ensure that no disinfectant residues remain and subsequently contaminate the final food or beverage products. Join our webinar to learn the importance of Disinfection control of your production sites.
- Flyer: MQuant® StripScan App
Don’t guess, measure! MQuant® StripScan mobile app for digital readout of MQuant® test strips.