Merck
Disociación de los tejidos
Reactivos y recursos para la disociación de tejidos  y el desprendimiento celular.
Las enzimas para el desprendimiento celular y la disociación tisular son necesarias para eliminar el andamiaje y el soporte estructural de los tejidos que son esenciales para la viabilidad celular y el éxito de muchas aplicaciones posteriores. Seleccione la enzima ideal para sus requisitos de desprendimiento celular o disociación tisular, como la tripsina, la colagenasa, la papaína, las nucleasas, la hialuronidasa, la elastasa y la proteasa XIV Nuestras enzimas ofrecen una caracterización extensa, una actividad enzimática superior y una uniformidad entre lotes para que pueda diseñar su próximo descubrimiento.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Colagenasas
La colagenasa rompe los enlaces peptídicos en el colágeno trihelicoidal nativo. Debido a su capacidad única de hidrolizar el colágeno nativo, se utiliza mucho en el aislamiento de células de tejido animal. Hay colagenasas en una variedad de microorganismos y en muchas células animales diferentes. La más potente es la colagenasa “cruda” secretada por la bacteria anaerobia Clostridium histolyticum. Las colagenasas de C. histolyticum tienen pesos moleculares que van de 68 000 a 125 000 Da y son metaloproteinasas que requieren zinc y calcio. Nuestros productos de colagenasa purificada sólo tienen trazas de actividades de caseinasa (proteolítica) o clostripaína. Además, nuestra colagenasa es adecuada para condiciones de cultivo con suero y sin suero, y es lo suficientemente suave como para producir una elevada viabilidad celular. La colagenasa de tipo VII purificada se ofrece también en versiones probadas en cultivo celular y esterilizadas mediante filtración. Para obtener más información, visite nuestra página de recursos técnicos sobre la enzima colagenasa, Dispase®y Liberase®.
Enzimas colagenasa y Liberase® de Roche
Además, explore nuestra cartera de enzimas colagenasas y Liberase® muy caracterizadas de Roche. Las colagenasas Roche son adecuadas para utilizar con numerosos tipos de células diferentes, mientras que nuestras enzimas Liberase® utilizan una combinación de colagenasa I y II con Dispase® o  termolisina para adaptarse a una amplia variedad de tipos de tejidos. Cada enzima de disociación tisular de Roche está formulada para proporcionar una actividad enzimática superior y uniformidad entre lotes que le ayudarán a lograr su próximo avance. 
Tripsina
La tripsina es una proteasa de serina que se suele utilizar para el desprendimiento de las líneas celulares adherentes y la disociación de los tejidos. Normalmente se ha descubierto que los preparados de tripsina cruda son más eficientes para ambas aplicaciones. Las células cultivadas se retiran con mayor frecuencia del sustrato de cultivo mediante el tratamiento con tripsina o con disoluciones de tripsina-EDTA. La concentración de tripsina puede oscilar entre el 0,025 % y el 0,5 %. Sin embargo, la incubación de las células con una concentración demasiado elevada de tripsina durante mucho tiempo puede dañar las membranas celulares y destruir las células. Para la disociación de los tejidos, la tripsina se ha utilizado sola o como complemento con otras enzimas. Para obtener más información, visite nuestra página de recursos técnicos de la tripsina.
Otras enzimas de disociación tisular y de desprendimiento celular
Nuestra completa cartera contiene una gran variedad de enzimas de disociación tisular para sus necesidades específicas de cultivo celular o disociación tisular. Por ejemplo, la hialuronidasa se utiliza normalmente como complemento de las proteasas para la disociación de los tejidos. Cataliza la hidrólisis aleatoria de los enlaces 1,4-b-D-glucosídicos entre la N-acetilgalactosamina o el sulfato de N-acetilgalactosamina y el ácido glucurónico en el ácido hialurónico, la condroitina, los 4 y 6 sulfatos de condroitina y el dermatano. Varias nucleasas, como la ADNasa y la ARNasa, ayudan a reducir la viscosidad resultante de la liberación de ácidos nucleicos de las células dañadas durante la recolección. La papaína es una sulfhidril proteasa relativamente inespecífica derivada del látex de la papaya. La papaína se utiliza sola o junto con otras proteasas, como la colagenasa. Si desea más información, explore nuestras enzimas y recursos técnicos destinados a satisfacer sus requisitos para los procedimientos de disociación tisular y desprendimiento celular.