Marcadores de proteínas
Diferencias de migración del patrón proteico de color mPAGE® en geles químicos al 12 % (kDa)
Los marcadores de peso molecular de proteínas, a veces denominados patrones de proteínas o escaleras de proteínas, se utilizan para estimar el peso molecular de las proteínas de interés y controlar el progreso de la separación electroforética o la transferencia en la inmunoelectrotransferencia. Los marcadores de peso molecular no teñidos suelen consistir en una mezcla de proteínas nativas o recombinantes purificadas de pesos moleculares definidos. La visualización de su ubicación en un gel o una membrana requiere una etapa de tinción. Los marcadores de proteínas preteñidos permiten el rastreo fácil de la separación electroforética y de la eficacia de la transferencia. También disponemos de patrones de proteínas individuales para electroforesis de proteínas, enfoque isoeléctrico y aplicaciones PAGE en 2D.
Visión general de la sección | |
Recursos de productos relacionados
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
Patrones proteicos de color mPAGE®
Patrones de proteínas mPAGE®
- Los patrones de proteínas mPAGE® para Western consisten en siete proteínas recombinantes de 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa y 120 kDa con un sitio de unión a la IgG que se une a la mayoría de los anticuerpos. Esto permite la visualización del marcador proteico y de las proteínas de la muestra en la membrana Western sin reactivos añadidos.
- Los patrones de proteínas en color mPAGE® incluyen una mezcla de diez proteínas preteñidas muy purificadas que van de 10 kDa a 203 kDa, covalentemente unidas a diferentes cromóforos. Los patrones de proteínas en color mPAGE® están diseñados para permitir observar la separación de las proteínas durante la electroforesis en SDS-PAGE, verificar la eficacia de la transferencia Western en membranas y aproximar el tamaño de las proteínas.
- Los patrones de proteínas no teñidos mPAGE®incluyen una mezcla de doce proteínas recombinantes no teñidas que van de 10 kDa a 200 kDa. Las bandas de 85 kDa, 25 kDa y 10 kDa tienen mayor intensidad para servir como puntos de referencia. Los patrones de proteínas no teñidos mPAGE® son adecuados para la determinación del peso molecular después de la SDS-PAGE o la transferencia Western y sirven como patrones para calibrar la movilidad de los marcadores preteñidos.
Escaleras de proteínas preteñidas BLUeye
Marcadores de proteínas Colorburst™
Marcadores de proteínas ColorBurst™
Los marcadores ColorBurst™ están compuestos por ocho polipéptidos que han sido reducidos químicamente y conjugados con colorantes muy brillantes. Los marcadores ColorBurst™ pueden utilizarse para estimar los pesos moleculares de las muestras, controlar el progreso de una migración electroforética o confirmar la finalización de la electrotransferencia.
Marcadores de proteínas SigmaMarker™
Los marcadores de proteínas SigmaMarker™ están diseñados para utilizarse con SDS-PAGE y cubren la gama de pesos moleculares comunes a la mayoría de las proteínas o sus subunidades. Estos marcadores de gran intervalo alto y bajo se liofilizan con tampón de muestra para poder utilizarse inmediatamente después de su reconstitución con agua desionizada. Los marcadores están formulados para producir una distribución de bandas bien definidas de aproximadamente la misma intensidad después de la electroforesis y la tinción con azul de Coomassie.
Marcadores de proteínas de intervalo ultra bajo
Marcadores de proteínas Perfect
Los marcadores de proteínas Perfect se han diseñado para su uso sistemático en SDS-PAGE con el fin de permitir una determinación de tamaño muy precisa de muestras desconocidas. A diferencia de muchos marcadores convencionales (por ejemplo, ovoalbúmina, seroalbúmina), los marcadores de proteínas Perfect no contienen oligosacáridos que provoquen una migración anómala, bandas heterogéneas difusas ni una estimación imprecisa del tamaño. Estos marcadores están optimizados para utilizarse con el colorante azul de Coomassie, pero también pueden utilizarse cantidades ajustadas con otros métodos de tinción de gel, como la tinción de plata y la tinción con colorantes fluorescentes.
Marcadores de proteínas de intervalo ultra bajo
Los marcadores de peso molecular de intervalo ultra bajo (PM 1 060-26 600 Da) se han utilizado como marcadores de proteínas en SDS-PAGE y transferencia Western. Se recomienda fijación.
Marcadores de proteínas no desnaturalizantes
Se han utilizado marcadores no desnaturalizantes como patrones para PAGE nativa, así como para calibrar las columnas para cromatografía de exclusión en gel.
Marcadores biotinilados
La mezcla patrón de peso molecular biotinilada contiene proteínas conjugadas con biotina para su uso como patrones en SDS-PAGE y como patrones para la transferencia Western. La visualización se realiza utilizando estreptavidina-peroxidasa con un sustrato colorimétrico o luminiscente adecuado. Estos marcadores pueden detectarse simultáneamente con procedimientos de inmunotinción.