Reactivos de transfección
¿Cuáles son los reactivos utilizados en la transfección? La transfección es el proceso de introducir material genético y moléculas, como ADN, ARN y proteínas, en las células eucariotas para expresión génica, atenuación génica y muchas otras aplicaciones. En la transfección se utilizan diversos métodos físicos, químicos o biológicos y reactivos para facilitar la transferencia de material extraño. Comparativamente, la transformación bacteriana y la transfección vírica (transducción vírica) son técnicas similares adecuadas para transferir materiales a diferentes tipos de células para diversas aplicaciones posteriores. Para innovaciones incrementales, día tras día, elija reactivos de transfección esenciales que constituyen la base de un gran trabajo, no una variable que lo socava.
Con nuestra adquisición de Mirus Bio , nos enorgullece ofrecer una importante expansión de nuestra amplia gama de soluciones de transfección, potenciadores de la producción de vectores víricos y numerosos reactivos moleculares que llevan con fiabilidad su flujo de trabajo de la mesa al biorreactor. Con esta asociación, reafirmamos nuestro compromiso de propiciar el avance de las genoterapias y citoterapias de nuestros clientes. Con productos de confianza que respaldan la entrada de ácidos nucleicos en varios tipos de células, incluidos los reactivos y kits de transfección TransIT®, ahora le presentamos la oferta de productos de clase mundial y la experiencia científica de Mirus Bio. Los productos Mirus Bio se añadirán en breve a nuestra oferta de selección de productos. Sin embargo, ahora puede encontrar fácilmente los mejores reactivos Mirus Bio para sus descubrimientos innovadores y avanzar hacia su terapia de próxima generación en la plataforma Mirus Bio.
Products
Reactivos de transfección a base de fosfato de calcio. lípidos y polímeros para la introducción de ADN, siRNA, miARN y componentes de CRISPR/Cas
La introducción de ADN o ARN plasmídicos en células de mamífero y de insecto se ha vuelto habitual en los laboratorios de investigación. Puede lograrse una transfección de gran eficacia en casi cualquier tipo de célula gracias a la amplia variedad de reactivos de los que se dispone en la actualidad. Cubrimos una variedad de reactivos de transfección populares, entre ellos nuestros reactivos lipídicos Escort™, el reactivo neuronal específico NeuroPorter™, X-tremeGene™ y los reactivos de transfección Genejuice. Si desea obtener ayuda para seleccionar el reactivo adecuado para sus células, explore nuestra amplia selección de reactivos de transfección en la tabla de selección de productos o en nuestra página de recursos Clonación molecular y expresión de proteínas para productos relacionados.
Reactivos de transfección X-tremeGENE™ de Roche
Con el compromiso conjunto de habilitar su próximo descubrimiento, ofrecemos en exclusiva la cartera completa de reactivos de transfección X-tremeGene™ de Roche. Los reactivos de transfección X-tremeGene™ Roche, propician la entrega eficiente de ADN, siRNA, miRNA y componentes CRISPR/Cas9 para líneas celulares comunes y difíciles de transfectar. Los productos X-tremeGene™ son fáciles de optimizar para los requisitos de su aplicación y producen una toxicidad mínima.
Explore la guía de recomendaciones generales sobre reactivos de transfección X-tremeGENE™ para comparar productos.
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Genomics
Streamline your molecular biology workflow.
- Flyer: X-tremeGENE™ 360 Transfection Reagent
Universal polymer transfection reagent for a broad range of applications and cell lines.
- Article: X-tremeGENE™ Transfection Reagents Comparison Guide
Explore our X-tremeGENE™ transfection reagent recommendations guide for the cell type and application best suited for your specific needs.
- Article: Introduction to Transfection vs Transduction and Protocols
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
- Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
Learn about and find protocols for the blue white screen technique used in molecular biology research to identify recombinant bacterial clones for further analysis.
- PCR Master Mix Calculator
Perform calculations for large scale PCR reactions and ensure success of scaled up reactions with this online PCR Master Mix Calculator.
- Article: Standard PCR Protocol
Conozca los pasos del protocolo de la PCR convencional y revise las listas de reactivos o los parámetros de ciclado. En este método para la amplificación habitual del ADN por PCR se utiliza la ADN polimerasa Taq convencional.
- Article: Western Blotting Protocol
Protocolo de inmunoelectrotransferencia con las etapas del flujo de trabajo para diferentes procedimientos de transferencia, describiendo la transferencia electroforética de proteínas de los geles de poliacrilamida SDS a las membranas de nitrocelulosa. También conocido como protocolo de inmunotransferencia.
- Article: Ribonucleoprotein (RNP) Protocols Using Synthetic sgRNAs and Cas9 proteins
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
- Article: Genome Editing in Plants with CRISPR/Cas9
ZFNs and CRISPR/Cas9 advance targeted genome editing, opening new research avenues.
- Gene Editing 101 eBook
Learn how to understand, design and perform CRISPR experiments, as well as design gRNA, choose a Cas9 format, screen with CRISPR, use advanced CRISPR formats, and much more…