Reactivos para congelación celular
![Cell freezing media for cryopreservation of cell stocks Científico con guantes azules colocando crioviales de células en la caja de crioalmacenamiento](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/cell-freezing/cell-freezing.jpg)
Las líneas celulares, las células primarias y los stocks de células modificadas genéticamente se encuentran entre los recursos más valiosos y difíciles de reemplazar en el laboratorio de ciencias de la vida, biotecnología o desarrollo farmacéutico. Las técnicas y herramientas para congelar adecuadamente las células y reanimarlas de la crioconservación en nitrógeno líquido se cuentan entre los métodos más críticos del cultivo celular. Prevenir la formación de cristales de hielo intracelulares y minimizar el estrés celular es fundamental para mantener la viabilidad de las células durante la crioconservación. Ofrecemos una extensa línea de crioprotectores esterilizados por filtración y probados en cada aplicación como el DMSO, así como medios de congelación celular listos para usar con y sin DMSO diseñados para maximizar la viabilidad celular durante los procesos de congelación y descongelación.
![DMSO Una botella con la etiqueta «Dimetil sulfóxido» flanqueada por dos ampollas que contienen la misma disolución.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/dmso-image/dmso-image.jpg)
Medios para congelación celular listos para usar
Los prácticos reactivos para congelación celular eliminan la necesidad de valorar las concentraciones de DMSO y también están disponibles en formulaciones sin DMSO.
- Los medios de crioconservación celular CryoStor® están disponibles en concentraciones del 2 %, el 5 % y el 10 %, así como en una formulación sin DMSO, CryoSOFree™.
- pZerve™ es una disolución de crioconservación para cultivos con o sin suero que no contengan dimetilsulfóxido (DMSO), suero bovino fetal u otros ingredientes de origen animal
- Medio de congelación EmbryoMax® 2X para células ES (células madre embrionarias), formulado con DMSO al 20 % y suero bovino fetal
- La disolución de conservación HypoThermosol® FRS mejora y prolonga la conservación de células, tejidos y órganos a 2 – 8 °C.
DMSO (dimetilsulfóxido) para crioconservación celular
El dimetilsulfóxido o DMSO es un disolvente orgánico que se utiliza como crioprotector cuando las células se congelan para su crioconservación. Como componente de los medios de congelación celular, el DMSO protege a las células al evitar la formación de cristales de hielo extracelulares e intracelulares. Elija entre los reactivos DMSO que
|
|
Recursos de productos relacionados
- Protocol: CryoStor® Cryopreservation
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.
- Article: Cryopreservation and Storage of Cell Lines
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Vídeos relacionados
Crystor® Cryopreservation Protocol
Observe los procedimientos demostrados para la congelación, el almacenamiento y la descongelación de las células, así como una evaluación de la viabilidad de las células después de su descongelación.
Cell Freezing Tips
Este tutorial explica el protocolo para la crioconservación celular y las consideraciones fundamentales cuando se congelen los stocks celulares.