1724780
USP
Zinc undecylenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Zinc-10-undecenoate
About This Item
Productos recomendados
familia API
zinc undecylenate
envase
pkg of 200 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Zn](OC(=O)CCCCCCCCC=C)OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
Clave InChI
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)