1642100
USP
Sulisobenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, HMBS, Sulisobenzone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulisobenzone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cc(O)c(cc1S(O)(=O)=O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
Clave InChI
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)