Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
retinyl compounds
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI key
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinyl palmitate
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
381.2 °F
Punto de inflamación (°C)
194.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?