1488000
USP
Oxymorphone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4,5α-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorphinan-6-one, Dihydroxymorphinone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxymorphone
fabricante / nombre comercial
USP
control farmacológico
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)CC3)CC1)O)C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
Clave InChI
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Oxymorphone Hydrochloride
- Oxymorphone Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Oxymorphone Hydrochloride Injection
- Oxymorphone Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)