1463359
USP
Nicotine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine fumarate salt, 3-(1-Pyrrolin-2-yl)pyridine, Myosmine fumarate fumarate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nicotine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1=C(CCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Clave InChI
DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
- Nicotine Transdermal System
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)