1446804
USP
Monostearyl maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Mono-Stearyl maleate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
monostearyl maleate
fabricante / nombre comercial
USP
mp
79-81 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
Clave InChI
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)