Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)COC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
266.12
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
API family
lorazepam
manufacturer/tradename
USP
mp
87-89 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
InChI key
KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Application
Lorazepam Related Compound B USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Lorazepam Oral Concentrate
- Lorazepam Injection
- Lorazepam
- Lorazepam Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Exploiting of the phenoxazine as first-ever use ligand in rapid spectrophotometric methods for the determination of chromium (VI) in environmental samples.
Abdul Galil, Mansour S., Al Okab, and Riyad Ahmed.
Analele Universitatii Ovidius din Constanta-Seria Chimie, 23.2, 180-186 (2012)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1370338-25MG | 04061833850992 |