Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
liothyronine
manufacturer/tradename
USP
mp
234-238 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
General description
Application
También se utiliza para preparar disoluciones patrón, de reserva de patrón, de reserva de liotironina y disolución de resolución para valoración, así como prueba de identificación de acuerdo con las siguientes monografías de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
- Tiroide
- Comprimidos de levotiroxina de sodio
- Comprimidos de liotironina de sodio
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| API family liothyronine | API family liothyronine | API family liothyronine | API family liothyronine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liotironina
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?