1287518
USP
Gadodiamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Diethylenetriamine pentaacetic acid monomethylamide gadolinium sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
gadodiamide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Gadodiamide
- Gadodiamide Injection
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)