1285308
USP
Flurazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Chloro-2-(2-diethylaminoethylamino)-2′-fluorobenzophenone hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flurazepam
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)