1283470
USP
Fosinopril Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic acid sodium salt, (4-Phenylbutyl)phosphinyl acetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fosinopril
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=O)(O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C12H17O4P/c13-12(14)10-17(15,16)9-5-4-8-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
WRXLMKMDSUIHDK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)