1257007
USP
Ethambutol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethambutol dihydrochloride, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ethambutol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Clave InChI
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)