Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dinoprostone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)C\C=C\CCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
XEYBRNLFEZDVAW-BRNHSORCSA-N
Categorías relacionadas
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1213136-20MG | 04061833844144 |