1189009
USP
Dicloxacillin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Dicloxacillin sodium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dicloxacillin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
Clave InChI
SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
Descripción general
Aplicación
- Dicloxacillin Sodium Capsules
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)