1133977
USP
Cinacalcet hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
AMG 073 hydrochloride, KRN 1493 hydrochloride, N-[1-(R)-(-)-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3(trifluoromethyl)phenyl]-1-aminopropane hydrochloride, NPS 1493 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cinacalcet
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CCCN[C@H](C)c2c3c(ccc2)cccc3.Cl
InChI
1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Clave InChI
QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
eye - retina
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)