Saltar a
1089161
USP
Cannabidiol solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Cannabidiol solution USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C6395C-045C-045S
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
neat
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cannabis testing
application(s)
-
API family
cannabis
API family
-
API family
-
API family
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1089161-1ML04061842633340