Saltar al contenido
1075815
USP
Bisoprolol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Isopropoxyethyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H29NO5
Número CAS:
Peso molecular:
339.43
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bisoprolol
form
solid
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C
InChI
1S/C18H29NO5/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3
InChI key
DUPZZHDDPRYPMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Bisoprolol Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)