1075553
USP
Bismuth subsalicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Bismuth(III) salicylate basic
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
bismuth subsalicylate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
Clave InChI
ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- Bismuth Subsalicylate Magma
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)