1048652
USP
Benazepril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(3S)-3-[(1S)-3-Cyclohexyl-1-ethoxycarbonylpropyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
benazepril
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCC3CCCCC3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28/h6-7,10-11,17,19-20,25H,2-5,8-9,12-16H2,1H3,(H,27,28)/t19-,20-/m0/s1
Clave InChI
QIUMIMWTDKEVBO-PMACEKPBSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)