1042645
USP
Aripiprazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
aripiprazole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N1c2c(ccc(c2)OCCCCO)CCC1=O
InChI
1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16)
Clave InChI
KRICLZOCASGBRD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)