Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methionine & derivatives
packaging
pkg of 250 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S+](C[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n]5c6ncnc(c6nc5)N)(CC[C@H](N)C(=O)[O-])C.[S+](C[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(CC[C@H](N)C(=O)[O-])C.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/2C15H22N6O5S.3C4H10O6S2/c2*1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;3*5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h2*5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)/t2*7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m00.../s1
InChI key
QWARKYOPJRNOOU-RLUFNZFXSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?