Y0002384
Bupivacaine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine impurity D (PhEur)
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(CCCCCl)C(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)