Y0002093
Regorafenib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
familia API
regorafenib
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(ccc(c1)Oc2cc(ncc2)C(=O)NC)N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18)
Clave InChI
ZQHJPIPGBODVTG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)