PHR9039
Metoprolol EP Impurity G
reference material
Sinónimos:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Agency
Not traceable to any primary pharmacopoeia standard
familia API
metoprolol
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
89-92 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)