Merck
PHL89787
Scoparone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6,7-Dimethoxycoumarin, 6,7-Dimethylesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Aesculetin dimethyl ether, Escoparone, Esculetin 6,7-dimethyl ether, Scoparone, Scopoletin methyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
206.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
143-145 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)