Merck
PHL89541
Ursolic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O3
Número de CAS:
Peso molecular:
456.70
Beilstein:
2228563
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
292 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Triterpenoid found in a variety of fruits, including apples. Cardioprotective and anti-tumor agent. Under study as a potential Alzheimer′s disease therapeutic due to its inhibitory effect on the interactions between amyloid-β and the CD36 receptor.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus melissa mentha salvia sambucus thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
580.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
304.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)