PHL89537
Procyanidin C1
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Cinnamtannin A1, Proanthocyanidin C1, Procyanidol C1
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4c([C@@H]5[C@@H](O)[C@H](Oc6cc(O)cc(O)c56)c7ccc(O)c(O)c7)c(O)cc(O)c34)c8ccc(O)c(O)c8)c2O[C@@H]1c9ccc(O)c(O)c9
InChI
1S/C45H38O18/c46-18-10-27(54)33-32(11-18)61-42(16-2-5-21(48)25(52)8-16)39(59)37(33)35-29(56)14-30(57)36-38(40(60)43(63-45(35)36)17-3-6-22(49)26(53)9-17)34-28(55)13-23(50)19-12-31(58)41(62-44(19)34)15-1-4-20(47)24(51)7-15/h1-11,13-14,31,37-43,46-60H,12H2/t31-,37-,38+,39-,40-,41-,42-,43-/m1/s1
Clave InChI
MOJZMWJRUKIQGL-XILRTYJMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?