Merck
PHL89486
Peimine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,5α,6α)-Cevane-3,6,20-triol, Dihydroisoimperialine, Verticine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H45NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
431.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@](O)(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]5([H])C[C@H](O)[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])C[C@@]4([H])[C@]3([H])CN2C1
InChI
1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1
Clave InChI
IUKLSMSEHKDIIP-BZMYINFQSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)