Merck
PHL89286
(−)-α-Thujone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Peso molecular:
152.23
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4660369
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
density
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI key
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-α-Thujone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)