PHL89207
Ginkgolic acid C17:1
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6-[(10Z)-Heptadecenyl]salicylic acid, Ginkgolic acid II
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
flakes
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
Clave InChI
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)